Learn More
DWK Life Sciences Conector de manguera de plástico, con junta de silicona (VMQ), curvado, hecho de PP, para tapones GL 14
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Con la ayuda de olivas de plástico, se puede conectar, por ejemplo, una bomba de vacío a un aparato a través de mangueras.
- Doblado
- Con junta de silicona (VMQ)
- Conexión de manguera de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 8,6 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Material | Polipropileno, silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de mangueras; adecuado para tapón de rosca GL 14 (n.º 29 227 05 08) |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |