Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados Griffin de plástico con graduaciones azules
Código de producto. 10435572 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10435572 500 mL cada uno
10159261 50 mL cada uno
17280674 25 mL cada uno
10183515 150 mL cada uno
10750773 600 mL cada uno
10589502 1000 mL cada uno
10287427 3000 mL cada uno
10462888 5000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10435572 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 71220500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.24€
    4.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1.24€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno muy transparente resistente.
  • Para varios usos
  • Conforme a DIN 12331 e ISO 7056
  • Graduación impresa en azul
  • A prueba de rotura
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 94 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Varios usos en el laboratorio
Altura (métrico) 118 mm
Incrementos 50 mL
Cantidad 6/Pk.
Tipo Vaso de precipitados Griffin
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN 12331/ISO 7056
Scale Escala de graduación azul