Descripción
- Fabricado en polipropileno o polietileno
- Disponible en una gama de diámetros
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 200 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 22 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos alimenticios |
| Incluye | Ojal de suspensión |
| Tipo de producto | Embudo de barril |