Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE
Código de producto. 16205781 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
4,5mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Cantidad:
10/Paq.
2/Paq.
5/Paq.
Paquete de 2
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
16205781 20 mm 6 mm 10/Paq. paquete de 10
16215781 20 mm 7 mm 10/Paq. paquete de 10
16275781 25 mm 6 mm 10/Paq. paquete de 10
16285771 12 mm 4,5mm 10/Paq. paquete de 10
11878962 75 mm 13 mm Paquete de 2 paquete de 5
11808962 13 mm 8 mm 10/Paq. paquete de 10
11828962 25 mm 10 mm 5/Paq. paquete de 10
16235791 40 mm 8 mm 5/Paq. paquete de 10
16225791 35 mm 6 mm 5/Paq. paquete de 10
16285781 25 mm 8 mm 5/Paq. paquete de 10
10273352 15 mm 6 mm 10/Paq. paquete de 10
11858962 65 mm 13 mm Paquete de 2 paquete de 5
10306280 50 mm 7 mm Paquete de 2 paquete de 10
16295771 15 mm 4,5mm 10/Paq. paquete de 10
16295791 50 mm 8 mm Paquete de 2 paquete de 10
11838962 35 mm 10 mm 5/Paq. paquete de 10
16205801 50 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 10
10010110 60 mm 7 mm Paquete de 2 paquete de 10
16295781 30 mm 6 mm 5/Paq. paquete de 10
16225801 60 mm 8 mm 2/Paq. paquete de 10
16255801 70 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 10
16215801 60 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 10
11818952 35 mm 7 mm 5/Paq. paquete de 10
16265801 80 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 5
11848962 50 mm 10 mm 2/Paq. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 16205781
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación lisas de PTFE Fisherbrand™ proporcionan una mayor turbulencia que las barras de agitación cilíndricas.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Proporciona mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 20 mm
Cantidad 10/Paq.