Learn More
Fisherbrand™ Cabezal de émbolo plano para triturador de tejidos de PTFE
Código de producto. 10709382 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
10 ml
15mL
30 ml
50 ml
Longitud (métrico):
230mm
235mm
270mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10709382 2mL 230mm cada uno
10586062 5 ml 235mm cada uno
10177701 10 ml 270mm cada uno
10015941 15mL 270mm cada uno
10025941 30 ml 270mm cada uno
10025951 50 ml 270mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10709382
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelo con recipientes de vidrio para homogeneizar el material de tejido. El émbolo plano de la trituradora de tejidos de PTFE está fabricado con PTFE puro.
Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE
  • Ultrapuro, sin riesgo de contaminación
  • Espacio libre estándar de 0,15 a 0,25 mm
  • Los volúmenes indicados son los volúmenes de trabajo con el émbolo acoplado.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Capacidad (métrico) 2mL
Material Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE
Tipo de producto Homogeneizador de triturador de tejidos
Para utilizar con (aplicación) Reducción del tamaño de partículas
Para utilizar con (equipo) Triturador de tejidos/homogeneizador, recipiente de vidrio
Longitud (métrico) 230mm