Learn More
BRAND™ Embudos de polipropileno con interior liso
Código de producto. 15291459 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altura (métrico):
43 mm (tubo)
77 mm (tubo)
90 mm (tubo)
95 mm (tubo)
Tubo de 55 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15291459 75 mm Tubo de 55 mm paquete de 12
11853910 100 mm 77 mm (tubo) 12 PCS
15281459 50 mm 43 mm (tubo) paquete de 24
10594062 150 mm 95 mm (tubo) paquete de 12
10339761 120 mm 90 mm (tubo) paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15291459 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 147020
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una opción excelente con resistencia a altas temperaturas para uso general en laboratorio.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Se venden en diversas cantidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 75 mm
Diámetro del tubo (métrico) 10 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) Tubo de 55 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud del tubo (métrico) 55 mm
Cantidad 12/paq.
Tipo de producto Embudo de llenado