Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Se venden en diversas cantidades
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 150 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 17 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 95 mm (tubo) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud del tubo (métrico) | 95 mm |
| Cantidad | 12/paq. |
| Tipo de producto | Embudo de llenado |