Learn More
Fisherbrand™ Placas de vidrio lisas
Código de producto. 11847643 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
2 mm
Separadores de unión de 1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11847643 2 mm paquete de 2
11877643 Separadores de unión de 1 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11847643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.35€
    15.46€ / paquete de 2
    Ahorro 7.89€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Accesorio para los sistemas de electroforesis vertical de Fisherbrand.
  • Accesorio para los sistemas de electroforesis vertical de Fisherbrand
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis en gel vertical
Tipo Placa de vidrio plana
Dimensiones del gel 10 x 10 cm
Cantidad Paquete de 2
Grosor (métrico) 2 mm