Learn More
Fisherbrand™ Termohigrómetro de control de precisión Traceable™
Código de producto. 16596810 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
16596810 De -20 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 16596810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.55€
    72.84€ / paquete de 1
    Ahorro 18.71€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este medidor digital de temperatura y humedad supervisa y muestra continuamente las lecturas gráfica y numéricamente.
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
  • Consulte los datos de temperatura y humedad de los últimos siete días.
  • Mantenga la integridad de los datos.
  • Los datos históricos no se pueden borrar, solo se sobrescriben.
  • Cambie fácilmente de °F a °C.
  • Mostrará los formatos de 12 o 24 horas
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro
Intervalo de humedad 0 a 90%
Resolución 0.1% RH
Exactitud ±4 % de HR (del 20 al 80 % de HR), ±5 % de HR en otros lugares
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Exactitud de temperatura ± 0,4 °C
Tipo de pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,8 x 2,5 x 10,16 cm (7 x 1 x 4 in)
Longitud (métrico) 17,78 cm
Anchura (métrico) 2,54 cm
Altura (métrico) 10,16 cm
Peso (métrico) 0,091 kg
Para utilizar con (aplicación) Control de temperatura y humedad
Incluye Soporte plegable, montaje en pared, montaje en cinta de doble cara, pila AAA, certificado trazable del NIST (con datos)
Certificaciones/conformidad NIST