Learn More
Fisherbrand™ Voltear& Grip™ Portapipetas
Código de producto. 15380360 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
15380360 1 PCS
15291588 cada uno
15390360 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15380360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.37€
    81.86€ / paquete de 1
    Ahorro 10.51€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuélguelas bajo un estante para maximizar su espacio de trabajo. Fisherbrand™ Voltear& El soporte para pipetas Grip admite 12 pipetas de un solo canal o una combinación de 3 pipetas de un solo canal y 3 pipetas multicanal.
  • Las pipetas se pueden sostener en los agarres de caucho o en los ganchos del émbolo
  • Capacidad para la mayoría de marcas comunes
  • Los agarres de caucho evitan los arañazos en la pipeta
  • El soporte gira para facilitar la selección de pipeta y el almacenamiento
  • Base pesada
  • Tornillo de sujeción suministrado para la opción bajo estante
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Admite Pipetas monocanal y multicanal
Material Metálica, Silicona
Forma Circular
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Soporte para pipetas
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 187 mm