Learn More
Kartell™ Soporte para pipetas, vertical, polipropileno, 200 mm x 75 mm x 150 mm
Código de producto. 10203951
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
200 x 75 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10203951 200 x 75 x 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10203951 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0025500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00€
    12.39€ / paquete de 1
    Ahorro 7.61€
    38% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye 8 pipetas con diámetros no superiores a 7 mm, más 8 pipetas con diámetros no superiores a 15 mm. Pequeños agujeros en la base permiten el drenaje.
Incluye 8 pipetas con diámetros no superiores a 7 mm, más 8 pipetas con diámetros no superiores a 15 mm. Pequeños agujeros en la base permiten el drenaje.
Especificaciones
Admite Pipetas con diámetros no superiores a 10 mm (8), más pipetas con diámetros no superiores a 15 mm (8)
Material Polipropileno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 75 x 150 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Altura (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 75 mm