Learn More
Heathrow Scientific™ Controlador de pipeta
Código de producto. 16330656 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de canales Tamaño de la unidad
16330656 1 cada uno
1 options
Código de producto. 16330656 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor 120479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.69€
    47.47€ / paquete de 1
    Ahorro 23.22€
    32% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
El pipeteador permite controlar de forma precisa el líquido con las puntas de los dedos.
Cómodo de sujetar y fácil de usar, el pipeteador manual en línea se ha diseñado con un mango ergonómico y una perilla para ofrecer un funcionamiento sencillo y preciso. Las velocidades de aspiración y dispensación de pipetas serológicas de 1 a 100 ml de tamaño se controla con una palanca para el pulgar en forma de T. Funcionamiento muy sencillo: Apriete la perilla para crear vacío y poder extraer líquido. Empuje la palanca de control hacia atrás (hacia arriba) para aspirar el líquido a través de una pipeta o empuje la palanca hacia delante (hacia abajo) para dispensar el líquido. En caso de ser necesario, si se presiona la perilla central de la unidad, se puede expulsar el líquido restante.
  • El diseño ergonómico en línea reduce la tensión gracias a un manejo y un funcionamiento fáciles
  • Se adapta cómodamente a pipetas serológicas o volumétricas de vidrio o plástico de 1 a 100 ml
  • Incluye un 0,45 reemplazable μFiltro hidrofóbico m para proteger sus muestras y componentes internos
  • Organice el trabajo con dos conos de punta adicionales (verde y blanco) para la identificación por colores
  • La boquilla de polipropileno y el adaptador de silicona son esterilizables en autoclave
  • Esterilizable en autoclave (conjunto de cono de punta)
Especificaciones
Descripción Controlador de pipeta
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipetas de vidrio o plástico
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno, caucho de silicona
Número de canales 1
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta manual
Volumen (métrico) 1 a 100 ml
Pantalla No
Tipo de filtro 0,45 μm Hidrofóbico
Estilo de dedo Palanca para el pulgar en T
Para utilizar con (aplicación) Para pipetas volumétricas y serológicas
Incluye 1 filtro y 3 conos de nariz
Tipo de empaquetado 1 caja
Garantía 1 años
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 2,1 in
Anchura (métrico) 5,4 cm
Altura (imperial) 2,1 in
Altura (métrico) 5,4 cm
Fit for Purpose Certificado de calidad