Learn More
Vitlab™ Parte superior de pipeta
Descripción
- El elemento de aspiración proporciona una carga rápida de pipetas (capacidad: 50 ml en menos 10 de segundos)
- Los fuelles de descarga se utilizan para el vaciado (soplado) de la pipeta. El cono de admisión moldeado garantiza un asentamiento seguro para todas las pipetas graduadas o de perilla normales (0,1 a 200 ml)
- Fácil de desmontar y de limpiar
- Esterilizables en autoclave a 121° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
- Con filtro de membrana de repuesto de 3 μm y manual de instrucciones
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Parte superior de pipeta |
| Para utilizar con (equipo) | Para todas las pipetas de 0,1 a 100 ml |