Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta, 0,5 a 5 ml
Código de producto. 10694721 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
En bolsa, 200 puntas
En bolsa, 5 x 200 puntas
TipBox
Tamaño de la unidad:
200 PCS
28 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
10694721 En bolsa, 5 x 200 puntas paquete de 1000
10135350 TipBox 28 PCS
10530072 En bolsa, 200 puntas 200 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10694721 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 702600
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Diseñado para micropipetas de alta calidad y adecuado para diversas aplicaciones. BRAND™ Las puntas de pipeta de 0,5 a 5 mL garantizan un pipeteo preciso y eficiente. Las puntas se producen en salas blancas, están libres de contaminantes y son respetuosas con el medio ambiente.
  • Diseñado para adaptarse a la Transferpette™ línea de micropipetas
  • Compatibilidad probada con otras micropipetas de varios fabricantes.
  • Fabricado y envasado en condiciones de sala limpia certificadas según ISO 14644-1, Clase 7 y 8
  • Elaborado con materias primas puras de alta calidad, libres de DiHEMDA y oleamida.
  • No se utilizan agentes desmoldantes como estearatos y erucamida en el proceso de producción.
  • Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
  • Las puntas a granel son incoloras y se colocan en bolsas transparentes resellables.
  • Las puntas en rack son incoloras y se colocan en bandejas de puntas de color rojo.
  • Las TipBoxes están hechas de 100% PP y son totalmente reciclables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,5 a 5 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 16 cm
Declaraciones de limpieza Sin oleamida ni DiHEMDA
Formato A granel
Estilo de punta Delgado
Envase En bolsa, 5 x 200 puntas
Tipo de producto Puntas de pipeta
Desechables Uso limitado
Para utilizar con (equipo) Transferpette y la mayoría FINNPIPETTE modelos
Graduado N.º