Learn More
Sartorius Soportes y accesorios para pipetas
Código de producto. 10398222 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Soporte de pipetas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10398222 Soporte de pipetas 1 PCS
1 options
Código de producto. 10398222 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 725620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.75€
    84.70€ / paquete de 1
    Ahorro 9.05€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Optimice el uso de micropipetas mecánicas mLINE™ y Proline™. Los soportes y accesorios para pipetas Sartorius incluyen soportes para una o varias micropipetas, tapones codificados por colores y una herramienta de calibración. También se puede
Soportes para pipetas
  • Almacena pipetas en posición vertical cuando no se utilizan para evitar la contaminación de la mesa
    • El soporte lineal está diseñado para todos los dispositivos mecánicos y los almacena perfectamente en una línea para un acceso instantáneo
    • El soporte en carrusel es ideal para ahorrar espacio en la mesa de trabajo y almacena hasta 6 pipetas mecánicas
    • El soporte individual mLINE/Proline Plus sujeta de forma compacta una única pipeta mecánica
Tapones codificados con color
  • Los tapones de colores ayudan a identificar el volumen de pipetas mLINE por lo que se pueden emparejar con facilidad con el tamaño de punta correspondiente
  • Incluye 5 tapones de repuesto codificados por colores
Herramienta de calibración
  • Herramienta de calibración para pipetas mecánicas mLINE o Proline Plus para una exactitud y precisión continuas
  • También se puede utilizar como abridor de tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco/negro
Para utilizar con Pipetas
Material Polipropileno
Tipo Soporte de pipetas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de pipetas cuando no se utilizan
Para utilizar con (equipo) Pipeta mecánica mLINE/Proline Plus
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29 x 250 x 60 mm (An. x Pr. x Al.)