Descripción
- Caucho de látex
- Tubo de 6 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 34.93 cm |
| Material | Caucho de látex |
| Descripción | Perilla de látex |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Cantidad | Paquete de 50 |
| Modelo | 804 |