Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Pilot Platinum™
Código de producto. 12609200 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
1/bolsa, 5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
12609200 1/bolsa, 5/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 12609200 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor PILOPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.26€
    15.98€ / paquete de 1
    Ahorro 2.28€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La montura coinyectada y ventilada garantiza una adaptabilidad y un confort inigualables.
  • Adaptabilidad y confort inigualables.
  • Excelente campo de visión.
  • Marco de PP/TPR muy flexible.
  • Correa ajustable.
  • Se pueden poner sobre gafas graduadas.
  • Revestimiento antivaho y antiarañazos Platinum™.
  • EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
  • EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2 Color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
  • Riesgo mecánico B: impacto de energía media: Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/s
  • Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
  • Riesgo químico 3: Protección química contra gotas o salpicaduras de líquido. Gafas, gafas adaptadas con correa o protector facial obligatorio.
  • Riesgo químico 4: Protección química contra partículas de polvo de gran tamaño >5 micrómetros. Gafas obligatorias.
  • Riesgo térmico 9: Este marcado garantiza la protección contra las gotas de líquido, los sólidos calientes, los metales fundidos o la emisión de radiación intensa. Solo gafas de seguridad.
  • Resistencia a daños superficiales por partículas finas K (opción EN166): el revestimiento antiarañazos, K, proporciona un revestimiento mejorado con certificación de arañazos.
  • Resistencia al empañamiento N (opción EN166): el revestimiento antivaho, N, es un tratamiento antivaho certificado.
  • Revestimiento CSP: este innovador revestimiento es una solución efectiva para todas las actividades que alteran la exposición a la luz brillante con la de poca intensidad, a la vez que es adecuada para entornos con temperaturas extremas de calor y frío.
  • Revestimiento Platinum™: El nuevo revestimiento exclusivo resistente a arañazos y al vaho garantiza aún más la seguridad, la fiabilidad y la comodidad. Lavable (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambos lados de la lente lo hace muy resistente a los arañazos y retrasa de forma duradera la aparición de empañamiento.
  • Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
  • Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN166, EN170/2C-1.2, riesgo mecánico B/T, riesgo químico 3/4, riesgo térmico 9, clase óptica 1, CE
Tipo de lente Resistentes al calor
Revestimiento de lente Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas protectoras de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Interiores, protección, desgaste continuo
Incluye Correa de nailon ajustable
N.º por caja 75/caja
Modelo PILOPSI
N.° por paquete 1/bolsa, 5/paq.
Peso (métrico) 89 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Polipropileno, TPR
Protección UV U6