Learn More
Phthalan, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 31007315
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31007315 100 g 100g
31004231 1 g 1g
30995544 25 g 25g
31000540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31007315 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD147912100g
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
(Stabilized with BHT)
Specifica
CAS 496-14-0
Molecular Formula C8H8O
MDL Number MFCD00005932
Quantity 100 g
SMILES C12=C(COC2)C=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Phthalan
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.