Learn More
Phenoxybenzamine hydrochloride, Thermo Scientific™
30.10€ - 47.50€
| CAS | 63-92-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H23Cl2NO |
| Peso molecular (g/mol) | 340.288 |
| Número MDL | MFCD00055152 |
| Clave InChI | VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine |
| PubChem CID | 5284441 |
| ChEBI | CHEBI:8078 |
| Nombre IUPAC | N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride |
| SMILES | CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15454389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61900.MD |
250mg |
30.10€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15444389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61900.03 |
47.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Selective alpha adrenergic blocking agent
- Irreversible calmodulin inhibitor
Chemical Identifiers
| 63-92-3 | |
| 340.288 | |
| VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N | |
| 5284441 | |
| N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride |
| C18H23Cl2NO | |
| MFCD00055152 | |
| phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine | |
| CHEBI:8078 | |
| CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
Specifications
| Phenoxybenzamine hydrochloride | |
| C18H23Cl2NO | |
| 14,7256 | |
| VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N | |
| N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride | |
| 5284441 | |
| 340.29 |
| 63-92-3 | |
| MFCD00055152 | |
| phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine | |
| CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl | |
| 340.288 | |
| CHEBI:8078 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H351-H302
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 200-569-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DP3750000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold