Learn More
Fisherbrand™ Microelectrodo de pH pHast Temp™
Código de producto. 11779808 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11779808 DIN cada uno
1 options
Código de producto. 11779808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.95€
    102.40€ / paquete de 1
    Ahorro 80.55€
    44% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la medición en volúmenes pequeños.
  • Compatible con la mayoría de medidores de pH
  • Electrolito KCl 4M + AgCl
  • Diámetro de 6 u 8 mm
  • Disponible con cable BNC de 1 m o conector DIN
  • Electrodo pHast Temp: Recomendado para las mediciones de alta o baja temperatura (de − 5 a + 100 °C) o durante variaciones rápidas de la temperatura
Especificaciones
Tipos de conector DIN
Intervalo de pH De 0 a 13
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5°C a +100°C
Longitud (métrico) 115 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 6 mm