Learn More
Fisherbrand™ Electrodo pHast Clean™ con cable BNC de 1 m, epoxi
Código de producto. 11779798 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
11779798 Epoxi cada uno
1 options
Código de producto. 11779798
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para soluciones viscosas o cargadas.
Electrodo PHAST de temperatura: Recomendado para las mediciones de alta o baja temperatura (de − 5 a + 100 °C) o durante variaciones rápidas de la temperatura
Especificaciones
Tipos de conector Cable BNC
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo Electrodo estándar
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Epoxi
Intervalo de pH De 0 a 13
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C