Learn More
Fisherbrand™ Papel para separación de fases, grado: 902
Código de producto. 11794033 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11794033 150 mm paquete de 100
11784033 125 mm paquete de 100
11704043 185 mm paquete de 100
11715485 70 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11794033
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para la separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas
  • Hidrófobo, con papel impregnado de silicona
  • La fase orgánica penetra el filtro mientras que los componentes sólidos de la fase acuosa se retienen
  • Se utiliza como embudo de separación desechable
  • La densidad de la fase orgánica no influye en el proceso de separación
Especificaciones
Peso base 85 g/m2
Certificaciones/conformidad DIN 53137
Material Silicona
Para utilizar con (aplicación) Separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas, utilizable como embudo de decantación desechable
Hidrofobicidad hidrófobos
Grosor (métrico) 0,17 mm
Tipo Papel de separación de fases
Diámetro (métrico) 150 mm