Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos PharMed™ BPT
Código de producto. 11975394
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,8 mm
0,25 in, 6,4 mm
0,38 in, 9,6 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
11975394 3,2 mm 0,25 in, 6,4 mm 7.50 M
10184234 1,6 mm 0,19 in, 4,8 mm 7.50 M
10613285 6,4 mm 0,38 in, 9,6 mm 7.50 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11975394 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor R650426BPT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.82€
    143.92€ / 7.5 metros
    Ahorro 51.90€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
PharMed™ BPT Los tubos son tubos biocompatibles para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles.
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA (21 CFR 177.2600), NSF (estándar 51), USP 23 Clase VI Fabricadas
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,13 in
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material PharMed BPT
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in, 6,4 mm
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia de cultivos celulares, células o medios de unión Lichtempfind
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Opaco
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Tubos