Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH/Pt1000
Código de producto. 11729808 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Clavija BNC
Clavija DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11729808 Clavija DIN cada uno
11709808 Clavija BNC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11729808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este electrodo de gel con cuerpo epoxi antichoque y cabezal protegido para el campo es ideal para medir 2 parámetros de pH y temperaturas.
  • Una única sonda para la medición de 2 parámetros de pH y temperatura
  • Sensor Pt1000 compatible con medidores de pH 
  • Electrodo de gel con cuerpo de epoxi anti impactos y cabezal protegido para el trabajo sobre el terreno
  • Líquido de electrodo de vidrio de electrolito de laboratorio
  • Se suministra con conector BNC o DIN con cable de 1 m para pH y 2 conectores tipo banana de 4 mm para temperatura
Especificaciones
Tipos de conector Clavija DIN
Diámetro (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 120 mm
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C