Learn More
Fisherbrand™ Microelectrodos de pH
Código de producto. 11747088 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11747088 BNC 1 PCS
1 options
Código de producto. 11747088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.33€
    242.92€ / paquete de 1
    Ahorro 213.41€
    46% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Exclusivo microelectrodo de pH ideal para medir volúmenes de muestra muy pequeños, como sudor, saliva y otros en tubos capilares, placas de microtitulación, tubos de ensayo y otros recipientes de fácil acceso.
  • Electrodo de pH de diámetro pequeño
  • Para mediciones en volúmenes de muestra muy pequeños: sudor, saliva...
  • Para mediciones en recipientes fácilmente accesibles: tubo capilar, placa de microtitulación, tubo de ensayo 
  • Cuerpo de vidrio con cabezal S7 
Especificaciones
Descripción Microelectrodos de pH de vidrio con conector BNC
Tipos de conector BNC
Intervalo de pH 14
Longitud (métrico) 18 mm