Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH con cuerpo de epoxi y conector S7
Código de producto. 11758452 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11758452 S7 cada uno
1 options
Código de producto. 11758452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    99.00€ / paquete de 1
    Ahorro 7.00€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este electrodo de pH ORP de diseño exclusivo cuenta con un cuerpo de epoxi y conector S7 que es ideal para muchos entornos de laboratorio y otros entornos científicos.
  • Conector redox de electrodo de ORP S7
  • Cuerpo de epoxi de 12 mm × 120 mm
Especificaciones
Tipos de conector S7
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm