Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH con conector BNC
Código de producto. 11759798 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
115 mm
115 mm
120 mm
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11759798 115 mm 8 mm 1 PCS
11779788 120 mm 12 mm cada uno
11709798 115 mm 6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11759798
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un intervalo de pH de 0 a 13, este electrodo de pH con conector BNC es ideal para medir el pH en la mayoría de los entornos científicos y de laboratorio.
  • Diámetro del electrodo de pH de 6 u 8 mm para la medición de volúmenes pequeños
  • Electrolito KCl 4M + AgCl
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) 8 mm
Tipo Electrodo de pH
Longitud (métrico) 115 mm
Intervalo de pH 13
Temperatura de funcionamiento (métrico) 80 °C