missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison Instruments™ Electrodo de pH 52 02

Código de producto. 12001362
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
S7
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
12001362 S7 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 12001362 Proveedor Crison Instruments™ N.º de proveedor LZW5202.97.0002
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

El 52 02 es un electrodo de pH con tapón de rosca S7 para uso general en el laboratorio. Cuenta con una gran membrana semiesférica para una respuesta muy firme y rápida.

  • La vida útil media del producto es de aproximadamente un año dependiendo de las condiciones de trabajo
  • Intervalo de medición de pH de 0 a 12
  • Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 80 °°C
  • Elemento de referencia de cable Ag revestido con AgCl
  • Diafragma cerámico y electrolito CRISOLYT A
  • Profundidad de inmersión mínima de 20 mm
  • Las aplicaciones incluyen medios acuosos en general
  • Las limitaciones incluyen soluciones de baja conductividad, sucias o viscosas, productos con coloides o sólidos en suspensión, muestras que contienen sulfuros o azúcares reductores y muestras altamente alcalinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipos de conector S7
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 12
Para utilizar con (aplicación) Medios acuosos en general
Membrana Alto
Modelo 52 02
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.