Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de pH
Código de producto. 11896294 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
80 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11896294 80 mm 1 PCS
11806314 130 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11896294
Electrodos de pH con gel sin mantenimiento ideales para medir medios que contienen metales pesados, sulfuros, sustancias y compuestos orgánicos.
  • Electrodo de gel sin mantenimiento
  • Intervalo de 0 a 13 de pH de – 5 a 100 °C
  • Dimensiones: 12 × 80 mm de ancho 
  • Capacidad de presión hasta 7 bares
  • Se suministra con cable de 3 m y conector BNC
  • Electrodo de doble unión
  • Adecuado para medios que contienen metales pesados, sulfuros, sustancias y compuestos orgánicos
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo Electrodo de pH
Longitud (métrico) 80 mm
Intervalo de pH De 0 a 13
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 100 °C
Anchura (métrico) 80 mm