Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH, conector BNC con cuerpo de epoxi BNC, cable de 1 m
Código de producto. 11706358 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 13
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
11706358 De 0 a 13 1 PCS
1 options
Código de producto. 11706358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.04€
    56.52€ / paquete de 1
    Ahorro 79.52€
    58% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Electrodo de pH de uso general. Fisherbrand™ Electrodo de pH con conector BNC y cable de 1 m que se puede utilizar para muchos tipos de muestras comunes, incluidas muestras acuosas y agua potable.
  • Fabricado con estructura de epoxi
  • Contiene electrolito de gel
  • Cable: 1m
  • Conector: BNC
  • Aplicaciones generales/de campo
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Dimensiones (L x An) 120 x 12 mm
Incluye Electrolito: Gel
Material Epoxi BNC
Intervalo de pH De 0 a 13
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C