Learn More
Consort™ Kit analizador bioelectrónico C3050T
Código de producto. 11742029
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (mV):
+2000 mV
Intervalo de pH:
Desde -2 hasta 16
Intervalo de temperatura (métrico):
-5 °C a 105 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (mV) Intervalo de pH Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11742029 +2000 mV Desde -2 hasta 16 -5 °C a 105 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11742029 Proveedor Consort™ N.º de proveedor C3050T
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un kit analizador bioelectrónico capaz de medir todos los parámetros de acuerdo con el método de Vincent, se suministra completo con medidor, electrodos de pH y conductividad, tampones, estándares de conductividad y soportes de electrodos.
  • Suministrada con electrodo de pH/ORP SP35B y medidor, electrodo de conductividad SK20T, tampones de 2 x 50 ml (pH 4 y 7), estándar de conductividad de 50 ml (0,01 M KCI), electrolito de 50 ml (3M KCI), estándar redox de 50 ml (358 mV), soporte de electrodo flexible SH300
  • Los 3 conectores BNC chapados en oro aceptan electrodos diferentes de los cuales 2 conectores aceptan también electrodos de conductividad
  • Multicanal para hasta tres mediciones simultáneas
  • Cada canal puede medir 2 veces por segundo
  • No hay interferencias entre los electrodos de pH/ORP y de conductividad en la misma solución
  • Las tablas de calibración personalizadas permiten al usuario añadir tablas completas de relación de temperatura estándar/tampón
  • Las tablas se pueden introducir a través de un menú del dispositivo o se pueden cargar desde un PC
  • Medición directa de rH&sub2; y μW cuando se utiliza un electrodo de pH, ORP y EC
  • La pantalla panorámica muestra todos los canales al mismo tiempo, incluidos los de temperatura y fecha/hora
  • El indicador de estabilidad garantiza la visualización cuando la medición se ha estabilizado
  • El algoritmo de estabilidad garantiza lecturas estables con capacidad para detectar rápidamente cambios
  • La función de retención permite congelar la pantalla
  • Resolución seleccionable para lecturas más estables en mV y pH
  • Bloqueo de los intervalos para mediciones de conductividad
  • La compensación capacitiva elimina el componente capacitivo del electrodo y el cable al medir bajas conductividades
  • La interfaz USB con aislamiento galvánico elimina los bucles de masa de tierra cuando se conecta a un PC
  • Estándares programados previamente para pH: 1,68, 2,00, 4,00, 4,01, 6,87, 6,99, 9,18, 9,21, 10,01, 12,00, 12,45 (at 25 °C)
  • Estándares programados previamente para conductividad: 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (a 25 °C)
  • Actualizaciones gratuitas de software y firmware descargables desde www.consort.be
Especificaciones
Exactitud (pH) 0,01% ±1 dígito
Exactitud (mV) 0,01% ±1 dígito
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Tipo Kit de analizador multiparámetro
Incluye Medidor 3050T, electrodo (pH/ORP), sonda de conductividad, tampón de pH y estándares de conductividad, solución electrolítica y brazo soporte de electrodos ORP
Modelo C3050T
Intervalo de pH Desde -2 hasta 16
Intervalo (mV) +2000 mV
Intervalo de humedad relativa 0 a 42 km
Resolución (mV) 0.1 mV
Resolución (pH) 0.001 pH
Intervalo de temperatura (métrico) -5 °C a 105 °C