Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de conductividad/pH SevenDirect SD23
Código de producto. 17511016
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
No incluida
Pure Pro-ISM
Routine Pro ISM
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda Tamaño de la unidad
17511016 Routine Pro ISM cada uno
17501006 No incluida cada uno
17521016 Pure Pro-ISM cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17511016 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30671567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3505.00€
    3198.01€ / paquete de 1
    Ahorro 306.99€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El SevenDirect SD23 es un medidor de sobremesa preciso y flexible para la determinación del pH y la conductividad, ya sea por separado o simultáneamente. El instrumento es el sustituto del SevenCompact y se entrega con un EasyPlace brazo sensor.
Los instrumentos SevenDirect son medidores de sobremesa desarrollados para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, que proporcionan mediciones precisas de pH, ORP y conductividad de casi cualquier muestra. SevenDirect es el sucesor del SevenCompact y una gran adición a cualquier laboratorio.
  • La gran pantalla táctil a color proporciona medición directa e ingreso de datos fácil.
  • Las instrucciones guían a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor.
  • Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o concéntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con la uFocus modo.
  • El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con sensores conectados (IP54 en uso).
  • El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente.
  • Una gestión de usuarios de dos niveles protege las configuraciones más importantes.
  • El EasyPlace El brazo del electrodo facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestra o de solución tampón.
  • Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) 0,5 %
Exactitud (mV) 0.1
Exactitud (pH) 0.002
Detalles de gestión de datos PC, impresora, USB Palo
Descripción Kit SevenDirect SD23
Canales Canal doble
Tipo de pantalla TFT en color
Clasificación IP IP54
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm
Intervalo (mV) -2000 - 2000mV
Resolución (pH) 0,1; 0,01; 0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Incluye InLab Rutina-Pro ISM Sensor de pH/temperatura
Memoria 2000 mediciones estándar
Tipo de sonda Routine Pro ISM
Tipo de producto Kit listo para medir
Resolución (conductividad) Desde 0,001 hasta 1
Resolución (mV) 1; 0,1
Resolución (ORP) 1; 0,1
Exactitud de temperatura ±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -22 °F a +266 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 205 x 65 mm
Peso (imperial) 1.9 lb.
Peso (métrico) 850 g