Descripción
- El sello permanece flexible incluso con una exposición intermitente a 100 °C.
- La cinta se estira, ajusta y sella a perímetros irregulares
- Resistente al agua y a la mayoría de los disolventes y agentes cáusticos
- Desechab
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 33 m |
| Anchura (métrico) | 13 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de Petri, microplacas, tapas y tapones |
| Tipo de producto | Cinta de sellado |