Learn More
DiversifiedBiotech PetriSEAL™
Descripción
- PetriSeal™ Se estira y se adapta para formar un sello hermético y es resistente a la temperatura, al agua y a los productos químicos.
- Resiste la abrasión y la perforación y bloquea la pérdida de vapor al tiempo que reduce la tasa de intercambio de gases.
- Usar PetriSeal™ con placas de microtitulación, placas de Petri y placas de cultivo para evitar la entrada de contaminantes
- El sello permanece flexible hasta -30 °C °y puede soportar una exposición continua de -40 °C a +77 °C (con exposición intermitente de hasta 100 °C).
- Las pruebas han demostrado que PetriSeal™ No deja residuos de adhesivo incluso después de dos años
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 2,160 in |
| Color | Rojo |
| Tipo de producto | Película estirable |
| Longitud (métrico) | 5486.4 cm |
| Material | Plástico |