Learn More
Grant Instruments™ Agitador Vortex Personal PV-1
Código de producto. 11466367
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
11466367 4 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11466367 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PV1
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mezclador Vortex personal extremadamente compacto con un perfil bajo y un tamaño reducido para mezclar suavemente a través de una vigorosa re-suspensión de pellets celulares o químicos en 50tubos de hasta ml.
  • Control de velocidad preciso: De 750 a 3000 r. p. m.
  • Funcionamiento continuo o programado
  • Para varillas de hasta 20 mm de diám.
  • La taza sensible a la presión admite tubos de hasta 20 mm de diámetro
  • Un motor fiable y extremadamente silencioso produce agitación regulada y reproducible en toda la gama de velocidades
  • Sencillo de manejar: seleccione entre funcionamiento «continuo» o «por contacto» y gire el mando para ajustar la velocidad de 750 rpm a 3000 rpm
  • En el modo 'táctil', la agitación comienza en respuesta a la presión en la taza sensible a la presión.
  • Excepcionalmente compacto con un perfil bajo y un tamaño reducido - encaja en casi cualquier lugar
  • Las ventosas de caucho sujetan con firmeza la unidad a la superficie de trabajo y evitan que esta se «desplace»: también absorben las vibraciones y evitan su transmisión a la mesa de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 4 mm
Intervalo de velocidad De 750 rpm a 3000 rpm
Requisitos eléctricos 120-230 V CA, 50-60 Hz, 12 V CC
Tensión 120/230 V
Vataje 3,7 W
Amperaje 0,32 A
Tipo de producto Mezcladora vorticial Mini
Fondo (métrico) 150 mm
Altura (métrico) 80 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 90 mm
Peso (métrico) 0,8 kg
Modelo PV-1
N.º de posiciones Máx. de 50