Learn More
Labcon™ PerformR™ Tubos de centrífuga de poliestireno de 15 ml
Código de producto. 17275694 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
1000 tubos/paq.
125 tubos/bolsa, 4 bolsas/caja
25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Cantidad Tamaño de la unidad
17275694 Estéril 125 tubos/bolsa, 4 bolsas/caja paquete de 125
16674032 Estéril 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16674022 Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
17597896 No estéril 1000 tubos/paq. paquete de 1000
17265694 No estéril 125 tubos/bolsa, 4 bolsas/caja paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17275694 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 31283550269
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados en resina transparente y con graduaciones grabadas en negrita, estos tubos se pueden utilizar para aplicaciones que requieren un material transparente como el vidrio.
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Las tapas incluyen un revestimiento de polietileno de baja densidad (LDPE) espumado.
  • No esterilizable en autoclave ni congelable.
  • RCF máximo: 3000 xg
  • Hecho en USA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Material del cierre Polietileno, espuma de LDPE
Color del tapón Morado
Color Natural
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Para utilizar con Centrífugas, rotadores, agitadores
Envase 25 tubos/gradilla, 2 gradillas/paq., 10 paq./caja
Cantidad 125 tubos/bolsa, 4 bolsas/caja
Esterilidad Estéril
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 118 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Graduaciones Moldeada
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3,000 x g