Learn More
Honeywell™ Guantes grises PU First PERFECT POLY™
Código de producto. 12675293
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12675293 7 cada uno
15826685 6 1 par
15846685 8 1 par
12685293 8 cada uno
15856685 9 1 par
12695293 9 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12675293 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 210025007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes grises PU First PERFECT POLY™ Honeywell™ para la manipulación de objetos delicados en entornos secos o piezas ligeramente grasientas y sucias.
  • Guante tejido de poliamida gris
  • Revestimiento de poliuretano gris en la palma y las puntas de los dedos
  • La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
  • El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
  • El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
  • El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpirabilidad del guante
  • La poliamida y su revestimiento de poliuretano proporcionan una excelente resistencia a las roturas y las abrasiones
  • El revestimiento de PU garantiza un buen agarre
  • La poliamida no produce residuos y es adecuada para trabajos de precisión
  • Los guantes están certificados como libres de silicona para garantizar que su uso es seguro en trabajos de pintura
  • El color gris lo hace más resistente a la suciedad, garantizando así una vida útil más larga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma básica EN 420-2003, EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos
Descripción Revestimiento tejido, calibre 13
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Material Poliamida
Tamaño 7
Longitud (métrico) 25 cm