Learn More
Honeywell™ Guantes Diamond PERFECT CUTTING™
Código de producto. 15826775
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15826775 8 1 par
15806775 6 1 par
15816775 7 1 par
15836775 9 1 par
15846775 10 1 par
15856775 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15826775 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 233224508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.37€
    14.14€ / 1 pares
    Ahorro 8.23€
    36% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes Diamond PERFECT CUTTING™ Honeywell™ para la manipulación de piezas afiladas en un ambiente seco o grasiento.
  • Guante tejido de material Diamond Dyneema™ blanco y Lycra™
  • Revestimiento de poliuretano negro en la palma y en las puntas de los dedos
  • La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
  • El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
  • El material Dyneema™ Diamond les da un toque fresco y aporta un extra de comodidad
  • El punto ceñido de su tejido (calibre 13) hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
  • El dorso ventilado del guante optimiza su transpirabilidad
  • El hilo de Dyneema™ Diamond y Lycra™ proporciona excelentes propiedades contra los cortes
  • El revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos ofrece una excelente resistencia a las abrasiones
  • El color blanco mejora la higiene y la limpieza del guante
  • Su revestimiento negro permite trabajar en entornos ligeramente sucios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos
Descripción Calibre 13
Color Blanco, Gris
Material Poliuretano, Lycra
Tamaño 8
Longitud (métrico) 23,5 cm