Learn More
Fisherbrand™ Ion Selective Electrode (Electrodo de selección de iones)
Código de producto. 11719718 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Membrana:
Sólido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Membrana Tamaño de la unidad
11719718 Sólido cada uno
1 options
Código de producto. 11719718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00€
    347.16€ / paquete de 1
    Ahorro 189.84€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodo de perclorato de ión selectivo con una reproducibilidad superior al 2 %.
  • Electrodo de perclorato de ión selectivo
  • Reproducibilidad superior al 2 %
  • Membrana intercambiable
  • Conexión por cabeza compatible con S7
  • Todos los ionómetros o medidores de pH/mV
Especificaciones
Descripción Electrodo de selección de iones
Intervalo de pH De 2,5 a 11
Membrana Sólido