Learn More
Buerkle™ Vaso de precipitados tipo péndulo de PP para varilla telescópica Buerkle™
Código de producto. 10222371 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10222371 1000 mL 1 PCS
10461183 600 mL 1 PCS
10272461 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10222371 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53545100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.50€
    53.20€ / paquete de 1
    Ahorro 22.30€
    29% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este vaso de precipitados cambia automáticamente a una posición horizontal. No se puede derramar nada. Por lo tanto, adecuado para ejes profundos y estrechos (150 mm de diámetro). Diseñado para su uso con la varilla telescópica Buerkle™.
  • Polipropileno
  • Para uso industrial y el tratamiento del agua
  • Buerkle™ ideal para el muestreo de baños, depósitos, ejes, cursos abiertos de agua, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de agua
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Capacidad (métrico) 1000 mL
Modelo Péndulo
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial y el tratamiento del agua
Herramienta intercambiable para varilla telescópica Buerkle™