Learn More
Sampling Systems™ Vaso de precipitados de péndulo
Código de producto. 17902122 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Graduado:
No
Sí
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduado Material Tamaño de la unidad
17902122 500 mL No Polipropileno cada uno
17932042 250 mL Sí Polipropileno cada uno
17922042 1 L No Acero inoxidable cada uno
17942042 1 L No Polipropileno cada uno
17972042 2 L No Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17902122 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5065C502
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos vasos de péndulo oscilan automáticamente a la posición horizontal, lo que significa que es menos probable que las muestras de agua se derramen al usar el TeleScoop.
  • Los muestreadores telescópicos se utilizan a menudo para tomar muestras de superficie de ríos, tanques y lagos.
  • Hay una amplia selección de accesorios disponibles para que el TeleScoop sea ideal para la mayoría de las aplicaciones.
  • Los accesorios son intercambiables y simplemente encajan en su posición.
Especificaciones
Tipo de producto Plantilla de hisopado
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 500 mL
Desechables Reutilizables
Graduado No