Learn More
Applied Biosystems™ PEN Membrane Frame Slides for Live Cell Microdissection
Se ha diseñado un conjunto de accesorios para permitir la investigación de células vivas utilizando su instrumento LCM ARCTURUSXT™.
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos de marco de membrana PEN |
|---|---|
| Contenido y almacenamiento | Portaobjetos para marcos de membrana de PEN para células vivas. Almacenar a temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumento LCM ArcturusXT™ |
| Incluye | Portaobjetos para marcos de membrana de PEN para células vivas |
| Material | Naftalato de polietileno |
Descripción
Los investigadores pueden utilizar portaobjetos o placas Petri para realizar experimentos de adquisición de imágenes y microdisección.Siguiendo un protocolo validado por ARCTURUS™ LCM Systems de Applied Biosystems™, líderes en microdisección basada en tejidos, las células vivas pueden aislarse, permaneciendo viables para su posterior recultivo o procesamiento directo para el uso en aplicaciones posteriores.
Portaobjetos para marcos de membrana de naftalato de polietileno (PEN) para microdisección de células vivas
• Especialmente optimizados para su uso en experimentos con células vivas
• Aproveche la tecnología de tapones LCM CapSure™ para recoger células para su posterior procesamiento
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
| Portaobjetos de marco de membrana PEN | |
| Instrumento LCM ArcturusXT™ | |
| Naftalato de polietileno |
| Portaobjetos para marcos de membrana de PEN para células vivas. Almacenar a temperatura ambiente | |
| Portaobjetos para marcos de membrana de PEN para células vivas |