Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ III
Código de producto. 10185044 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, rojo
Negro, verde
Modelo:
Banda para el cuello
Diadema
Montado en casco
Unit Size:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Modelo Unit Size
10185044 Negro, rojo Diadema cada uno
11739315 Negro, rojo Diadema cada uno
15229593 Negro, rojo Banda para el cuello cada uno
12990295 Negro, verde Montado en casco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10185044 Supplier 3M™ Supplier No. 7000039622
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Desarrolladas para su uso en entornos de ruido extremadamente altos, especialmente aquellos dominados por sonidos de alta frecuencia. 3M™ PELTOR™ Optime™ Los protectores auditivos III se basan en tecnología con diseño de doble copa para ayudar a minimizar el efecto de resonancia, lo que da como resultado una excelente atenuación de alta frecuencia.
  • Diseño de copa moderno y elegante
  • Buena inteligibilidad de la voz
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas
  • Su exclusiva banda de diseño reducido ayuda a mantener una presión constante
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
  • Tamaño único para prácticamente todas las tallas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Negro, rojo
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Tamaño Tamaño único para prácticamente todas las tallas
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en entornos muy ruidosos como aeropuertos, salas de motores navales, centrales eléctricas e imprentas
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Orejeras Optime III
Modelo Diadema