Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubos de PEEK
Descripción
PEEK La tubería es biocompatible y está optimizada para su uso en aplicaciones de alta presión. Sus materiales distintivos la hacen inerte a la mayoría de los disolventes y le proporcionan una superficie interna lisa que mejora la resolución de las bandas de muestra. La tubería está disponible en una variedad de colores y tamaños.
- Tubos de PEEK
- Longitud: 5 ft
- Biocompatibles
- Optimizado para su uso en aplicaciones de alta presión.
- Inerte a la mayoría de los disolventes
- Superficie interna lisa que mejora la resolución de las bandas de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos para cromatografía |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Color | Azul |
| Diámetro interior (imperial) | 0,010 in |
| Diámetro exterior (imperial) | (1 x 32 pulg.), 0,794 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Longitud global (imperial) | 5 ft |
| Longitud global (métrico) | 1,524 m |
| Material | PEEK |