Learn More
Kolmi Hopen™ Gorra abombada en caja dispensadora
Código de producto. 17720139 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17720139 100/paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 17720139 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor 70.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.98€
    14.30€ / paquete de 100
    Ahorro 1.68€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este cómodo gorro abombado cuenta con una visera adjunta para mejorar la concentración del trabajador.
  • Ligeros y cómodos
  • Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento
  • Peso del tejido 15 g/m2
Especificaciones
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tipo de diseño Gorra abombada
Esterilidad No estéril
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 53 cm
Incluye Gorro y caja dispensadora
Para utilizar con (aplicación) Industrial, laboratorio