Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE para vial Shell
Código de producto. 11804960 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
12 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11804960 12 mm paquete de 1000
11556014 12 mm paquete de 100
11997061 8 mm paquete de 1000
11824980 15 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11804960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Tapón de PE
  • Transparente
  • Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Polietileno
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND12
Tipo de producto Tapón