Learn More
Chemsplash Manga desechable hecha a máquina de PE
Código de producto. 30058310
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30058310 Azul paquete de 2000
30058423 Blanco paquete de 2000
30058338 Rojo paquete de 2000
30058468 Verde paquete de 2000
30058275 Amarillo paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30058310 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2527.300.999
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las fundas desechables de polietileno están hechas de material de polietileno de 15 micrones elastizado en ambos extremos para facilitar el ajuste.
Fundas desechables de polietileno
  • Material de 15 micrones
  • Elástico en ambos extremos
  • 40 x 20 cm
  • Costuras termoselladas
  • Libre de PFAS
Descripción: Las fundas desechables de polietileno están hechas de material de polietileno de 15 micrones, elastizadas en ambos extremos para facilitar el ajuste.
Especificaciones
Tamaño Universal
Tipo de producto Manguito de uso general
Material Polietileno
Color Azul
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso
Tipo de tapón Extremos elásticos
Tipo de costura Soldado
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 16 cm