Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Dispensador de precisión PD-Tip™ II para pipetas de repetición
Tienda Brand ProductosBeschreibung
- Reconocimiento automático de tamaño por BRAND™ HandyStep™ Tocar, HandyStep™ Toque S y HandyStep™ Pipetas electrónicas
- Adaptador incluido para tamaños de 25 ml y 50 ml.
- Los adaptadores son autoclavables a 121 °C durante 20 minutos.
- PD-Tips II no son autoclavables
Estas puntas son adecuadas para los siguientes dispensadores:
- BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electrónico, HandyStep™ tocar, HandyStep™ toque S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Repetman™ EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ MI, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ METRO
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Modelo | PD-Tip II |
| Precisión | ≤0,4 a 0,15% |
| Exactitud | ± ≤1,5 a 0,3% |
| Certificaciones/conformidad | Certificación del rendimiento |
| Declaraciones de limpieza | Materias primas vírgenes |
| Show More |