Descripción
Gradilla de polipropileno para tubos de PCR
- Admite 96 tubos de PCR de 0,2 ml
- Disponibles en varios colores
- Se suministran con tapas
- Cinco gradillas por pack y cinco paquetes por caja. El paquete Spectrum incluye cinco racks de cada color fluorescente.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul fluorescente, Verde, Rojo, Violeta, Amarillo |
| Admite | Microtubos (0,2 a 0,5 mL) |
| Material | Policarbonato |
| Posiciones | 96 |
| Cantidad | 25/caja |
| Incluye | Tapa de policarbonato transparente |
| Tipo de producto | Gradilla para microtubos |