Learn More
Labcon Lámina de sellado para placa para PCR
Descripción
- Película de sellado
- Polipropileno
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 100 hojas/paquete |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR |
| Condiciones de envío | RT |
| Tipo de producto | Rellenable |
| Línea de productos | PurePlus |
| Mostrar más |